3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Carboxy-3-fluoro-6-methylpyridine, 3-Fluoro-6-methylpicolinic acid
PC10658-1G PC10658-250MG
APOSPC10658-1GEA 560 EUR
APOSPC10658-1G APOSPC10658-250MG
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17214194
CAS-Nummer: 1256806-43-5