6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10650-1G
PC10650-250MG
APOSPC10650-1GEA
50.9
EUR
APOSPC10650-1G
APOSPC10650-250MG
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Formel:
C₆H₃ClFNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226507 CAS-Nummer: 38186-86-6 |