2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1063-1G
PC1063-5G
APOSPC1063-1GEA
132
EUR
APOSPC1063-1G
APOSPC1063-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 95+%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel:
C₉H₆ClF₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631544 CAS-Nummer: 261951-93-3 UN-Nummer: 1760 ADR: 8,III |