2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC10600-1G
PC10600-250MG
APOSPC10600-1GEA
325
EUR
APOSPC10600-1G
APOSPC10600-250MG
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₃ClFNO₄S Schmelzpunkt: 91 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368711 CAS-Nummer: 887266-98-0 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |