4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-5-nitrobenzotrifluoride, [4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC10461-1G
PC10461-250MG
PC10461-5G
APOSPC10461-1GEA
150
EUR
APOSPC10461-1G
APOSPC10461-250MG
APOSPC10461-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆F₃NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847130 CAS-Nummer: 859027-06-8 |