4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Amino-3-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC10401-1G
PC10401-5G
PC10401-10G
APOSPC10401-1GEA
23.2
EUR
APOSPC10401-1G
APOSPC10401-5G
APOSPC10401-10G
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Formel:
C₆H₄BrFN₂O₂ Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07368682 CAS-Nummer: 886762-75-0 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |