2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyridine, 4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol, 2-Sulphanyl-α,α,α-trifluoro-4-picoline
PC103684-1G
PC103684-250MG
APOSPC103684-1GEA
299
EUR
APOSPC103684-1G
APOSPC103684-250MG
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄F₃NS Molekulargewicht: 179.163 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09881227 CAS-Nummer: 121307-79-7 |