Perfluoroheptanoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC10010-25G
PC10010-5G
APOSPC10010-25GEA
452
EUR
APOSPC10010-25G
APOSPC10010-5G
Perfluoroheptanoyl chloride
Perfluoroheptanoyl chloride
Formel:
C₇ClF₁₃O Siedepunkt: 106…107 °C Dichte: 1,728 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00156013 CAS-Nummer: 52447-22-0 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...