Fluoroiodoacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0992-1G PC0992-5G
APOSPC0992-1GEA 195 EUR
APOSPC0992-1G APOSPC0992-5G
Fluoroiodoacetic acid
Fluoroiodoacetic acid
Formel: C₂H₂FIO₂
Schmelzpunkt: 79,5 °C
Flammpunkt: 96 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07784241
CAS-Nummer: 471-45-4
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III