2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: [4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid hydrazide, 4-(2-Hydrazino-2-oxoethoxy)benzotrifluoride
PC0933-1G PC0933-250MG
APOSPC0933-1GEA 134 EUR
APOSPC0933-1G APOSPC0933-250MG
2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
Formel: C₉H₉F₃N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04035657
CAS-Nummer: 860649-71-4