Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0874-1G
PC0874-250MG
APOSPC0874-1GEA
725
EUR
APOSPC0874-1G
APOSPC0874-250MG
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Formel:
C₁₈H₁₈F₂₄N₃O₆P₃ Siedepunkt: 174…176 °C (2 mm Hg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00798140 CAS-Nummer: 58943-98-9 |