Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0817-1G PC0817-5G
APOSPC0817-1GEA 192 EUR
APOSPC0817-1G APOSPC0817-5G
Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Formel: C₁₀H₁₀F₃N₃O₂
Schmelzpunkt: 92…93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00763903
CAS-Nummer: 99422-00-1