N-Trifluoroacetyl-L-cysteine methyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0770-1G
PC0770-250MG
APOSPC0770-1GEA
1050
EUR
APOSPC0770-1G
APOSPC0770-250MG
N-Trifluoroacetyl-L-cysteine methyl ester 95%
N-Trifluoroacetyl-L-cysteine methyl ester
Formel:
C₆H₈F₃NO₃S Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00055581 CAS-Nummer: 1577-62-4 |