1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0547-5G PC0547-250MG
APOSPC0547-5GEA 0 EUR
APOSPC0547-5G APOSPC0547-250MG
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
Formel: C₅H₇BrF₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153716
CAS-Nummer: 151831-44-6
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III