2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0453-1G
PC0453-5G
APOSPC0453-1GEA
44.4
EUR
APOSPC0453-1G
APOSPC0453-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₈H₅BF₆O₂ Schmelzpunkt: 133…135 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04038223 CAS-Nummer: 196083-18-8 |