Bis(fluoromethyl)ether
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0341-5G
PC0341-1G
APOSPC0341-5GEA
386
EUR
APOSPC0341-5G
APOSPC0341-1G
Bis(fluoromethyl)ether
Bis(fluoromethyl)ether
Useful synthetic intermediate; call for data sheet.
Formel:
C₂H₄F₂O Siedepunkt: 34 °C Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 1,208 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: –20 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00274309 CAS-Nummer: 462-51-1 UN-Nummer: 3271 ADR: 3,II |