4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid, 3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylic acid
PC0196-1G PC0196-5G PC0196-10G
APOSPC0196-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0196-1G APOSPC0196-5G APOSPC0196-10G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₆ClF₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631407
CAS-Nummer: 58537-09-0