4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0175-1G PC0175-5G
APOSPC0175-1GEA 134 EUR
APOSPC0175-1G APOSPC0175-5G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
Formel: C₂₁H₁₄F₆O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00080523
CAS-Nummer: 108050-41-5