2,5-Dichloro-3-fluorotoluene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Dichloro-1-fluoro-3-methylbenzene
PC01531-5G PC01531-1G
APOSPC01531-5GEA 194 EUR
APOSPC01531-5G APOSPC01531-1G
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene 97%
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene
Formel: C₇H₅Cl₂F
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16817664
CAS-Nummer: 1242339-87-2