3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC01488-100G PC01488-25G PC01488-5G
APOSPC01488-100GEA 149 EUR
APOSPC01488-100G APOSPC01488-25G APOSPC01488-5G
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂FN
Schmelzpunkt: 102 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09835492
CAS-Nummer: 2729-34-2