3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Bromo-4-(bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-4-(bromomethyl)benzotrifluoride
PC01485-1G
PC01485-5G
APOSPC01485-1GEA
81.2
EUR
APOSPC01485-1G
APOSPC01485-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₅Br₂F₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185413 CAS-Nummer: 372120-77-9 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |