3-Bromo-4-phenylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Bromopyridin-4-yl)benzene
OR9978-1G OR9978-250MG OR9978-5G
APOSOR9978-1GEA 132 EUR
APOSOR9978-1G APOSOR9978-250MG APOSOR9978-5G
3-Bromo-4-phenylpyridine
3-Bromo-4-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₈BrN
Schmelzpunkt: 46…48 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114247
CAS-Nummer: 88345-89-5