6-Nitrochroman-4-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dihydro-6-nitro-4H-1-benzopyran-4-one, 2,3-Dihydro-6-nitro-4H-chromen-4-one
OR9949-1G OR9949-25G OR9949-5G
APOSOR9949-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9949-1G APOSOR9949-25G APOSOR9949-5G
6-Nitrochroman-4-one 98%
6-Nitrochroman-4-one
Formel: C₉H₇NO₄
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038185
CAS-Nummer: 68043-53-8