4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-Aminophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR9660-1G OR9660-250MG
APOSOR9660-1GEA 328 EUR
APOSOR9660-1G APOSOR9660-250MG
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline 97%
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline
Formel: C₉H₉N₃O
Schmelzpunkt: 113…114 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08435856
CAS-Nummer: 10185-68-9
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III