3-Phenylamino-propionic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Phenylamino)propanoic acid
OR965638-1G OR965638-5G
APOSOR965638-1GEA 62.5 EUR
APOSOR965638-1G APOSOR965638-5G
3-Phenylamino-propionic acid 95%
3-Phenylamino-propionic acid
Formel: C₉H₁₁NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00089905
CAS-Nummer: 5652-38-0