2-(2-Bromoethoxy)propane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965620-1G OR965620-250MG
APOSOR965620-1GEA 55.8 EUR
APOSOR965620-1G APOSOR965620-250MG
2-(2-Bromoethoxy)propane 97%
2-(2-Bromoethoxy)propane
Formel: C₅H₁₁BrO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07700570
CAS-Nummer: 54149-16-5