4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965510-1G OR965510-5G
APOSOR965510-1GEA 36.4 EUR
APOSOR965510-1G APOSOR965510-5G
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₉H₂₆N₂O₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683056
CAS-Nummer: 288154-16-5