5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9653-1G
OR9653-250MG
APOSOR9653-1GEA
235
EUR
APOSOR9653-1G
APOSOR9653-250MG
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formel:
C₉H₆O₂S Schmelzpunkt: 40…41,5 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06410178 CAS-Nummer: 868755-64-0 |