(S)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965118-1G
OR965118-5G
APOSOR965118-1GEA
154
EUR
APOSOR965118-1G
APOSOR965118-5G
(S)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
Formel:
C₇H₉NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368884 CAS-Nummer: 5096-11-7 |