(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965041-1G
OR965041-5G
APOSOR965041-1GEA
49.3
EUR
APOSOR965041-1G
APOSOR965041-5G
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid 95%
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid
Formel:
C₇H₁₃NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21234526 CAS-Nummer: 171567-86-5 |