Ethyl pyridazine-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964677-1G
OR964677-250MG
APOSOR964677-1GEA
364
EUR
APOSOR964677-1G
APOSOR964677-250MG
Ethyl pyridazine-4-carboxylate 95%
Ethyl pyridazine-4-carboxylate
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09833000 CAS-Nummer: 39123-39-2 |