3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(2-(3-Ethoxy-3-oxopropoxy)ethoxy)propanoic acid, Acid-PEG2-ethyl propionate
OR964496-1G OR964496-250MG
APOSOR964496-1GEA 348 EUR
APOSOR964496-1G APOSOR964496-250MG
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid
Formel: C₁₀H₁₈O₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115349
CAS-Nummer: 886362-90-9