2-Amino-6-phenylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963733-10G OR963733-1G OR963733-5G
APOSOR963733-10GEA 463 EUR
APOSOR963733-10G APOSOR963733-1G APOSOR963733-5G
2-Amino-6-phenylpyridine 97%
2-Amino-6-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₁₀N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234719
CAS-Nummer: 39774-25-9