2,3,4,5-Tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963516-1G OR963516-5G
APOSOR963516-1GEA 38.7 EUR
APOSOR963516-1G APOSOR963516-5G
2,3,4,5-Tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 97%
2,3,4,5-Tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one
Formel: C₁₀H₁₁NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114867
CAS-Nummer: 6729-50-6