Chloroacetyl-DL-norvaline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963075-1G
OR963075-25G
OR963075-5G
APOSOR963075-1GEA
102
EUR
APOSOR963075-1G
APOSOR963075-25G
APOSOR963075-5G
Chloroacetyl-DL-norvaline 95%
Chloroacetyl-DL-norvaline
Formel:
C₇H₁₂ClNO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00020439 CAS-Nummer: 6940-47-2 |