tert-Butyl 3-bromobenzylcarbamate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR962712-1G OR962712-25G OR962712-5G
APOSOR962712-1GEA 29.3 EUR
APOSOR962712-1G APOSOR962712-25G APOSOR962712-5G
tert-Butyl 3-bromobenzylcarbamate 98%
tert-Butyl 3-bromobenzylcarbamate
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08703139
CAS-Nummer: 171663-13-1