(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962590-1G
OR962590-250MG
OR962590-5G
APOSOR962590-1GEA
55.8
EUR
APOSOR962590-1G
APOSOR962590-250MG
APOSOR962590-5G
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid 95%
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₉NO₅ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02682656 CAS-Nummer: 139009-66-8 |