N,N-Diethyl-o-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962549-1G OR962549-5G
APOSOR962549-1GEA 219 EUR
APOSOR962549-1G APOSOR962549-5G
N,N-Diethyl-o-nitroaniline 98%
N,N-Diethyl-o-nitroaniline
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01120260
CAS-Nummer: 2216-17-3