Methyl 3-methyl-1-oxidopyridin-4-yl ether 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962496-1G OR962496-5G
APOSOR962496-1GEA 183 EUR
APOSOR962496-1G APOSOR962496-5G
Methyl 3-methyl-1-oxidopyridin-4-yl ether 96%
Methyl 3-methyl-1-oxidopyridin-4-yl ether
Formel: C₇H₉NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234344
CAS-Nummer: 26883-29-4