Methyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962459-1G
OR962459-5G
APOSOR962459-1GEA
122
EUR
APOSOR962459-1G
APOSOR962459-5G
Methyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 97%
Methyl 3-(2-aminophenyl)acrylate
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00031415 CAS-Nummer: 1664-62-6 |