Thiazolidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961766-25G OR961766-5G
APOSOR961766-25GEA 31.6 EUR
APOSOR961766-25G APOSOR961766-5G
Thiazolidine hydrochloride 95%
Thiazolidine hydrochloride
Formel: C₃H₇NS·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20483376
CAS-Nummer: 14446-47-0