Fmoc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-cyclobutylpropanoic acid, Fmoc-D-β-Cyclobutyl-Ala-OH
OR961533-1G
OR961533-250MG
APOSOR961533-1GEA
40.6
EUR
APOSOR961533-1G
APOSOR961533-250MG
Fmoc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Fmoc-(R)-3-Cyclobutylalanine
Formel:
C₂₂H₂₃NO₄ Molekulargewicht: 365.422 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03840401 CAS-Nummer: 478183-63-0 |