4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961208-1G
OR961208-5G
APOSOR961208-1GEA
190
EUR
APOSOR961208-1G
APOSOR961208-5G
4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid 95%
4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid
Formel:
C₇H₁₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01325393 CAS-Nummer: 34906-87-1 |