4-Phenyloxan-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960325-1G OR960325-250MG
APOSOR960325-1GEA 435 EUR
APOSOR960325-1G APOSOR960325-250MG
4-Phenyloxan-4-ol 95%
4-Phenyloxan-4-ol
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00729123
CAS-Nummer: 81462-07-9