tert-Butyl N,N-dimethylcarbamate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960324-1G OR960324-5G
APOSOR960324-1GEA 183 EUR
APOSOR960324-1G APOSOR960324-5G
tert-Butyl N,N-dimethylcarbamate 98%
tert-Butyl N,N-dimethylcarbamate
Formel: C₇H₁₅NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318374
CAS-Nummer: 7541-17-5