Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960236-1G
OR960236-5G
APOSOR960236-1GEA
183
EUR
APOSOR960236-1G
APOSOR960236-5G
Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate 98%
Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate
Formel:
C₉H₁₆O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12025265 CAS-Nummer: 825-04-7 |