2,6-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960208-1G
OR960208-5G
APOSOR960208-1GEA
219
EUR
APOSOR960208-1G
APOSOR960208-5G
2,6-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
2,6-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formel:
C₁₀H₁₃NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11603425 CAS-Nummer: 58959-93-6 |