5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960009-1G
OR960009-5G
APOSOR960009-1GEA
219
EUR
APOSOR960009-1G
APOSOR960009-5G
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile 98%
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile
Formel:
C₈H₅BrClNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16873032 CAS-Nummer: 1239838-17-5 |