Methyl 1-cyclopentylazetidine-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959920-1G
OR959920-5G
APOSOR959920-1GEA
328
EUR
APOSOR959920-1G
APOSOR959920-5G
Methyl 1-cyclopentylazetidine-3-carboxylate 98%
Methyl 1-cyclopentylazetidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₇NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21333056 CAS-Nummer: 1355247-97-0 |