2-(Ethylamino)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959906-1G OR959906-5G
APOSOR959906-1GEA 145 EUR
APOSOR959906-1G APOSOR959906-5G
2-(Ethylamino)benzonitrile 98%
2-(Ethylamino)benzonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11144683
CAS-Nummer: 30091-24-8